Tisk…
1-Naftolbenzein, Supelco®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: alpha-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzein, α-Naphtholbenzein, p-Naphtholbenzeine, 4-(α-(4-Hydroxy-1-naphthyl)benzylidene)naphthalen-1(4H)-one, 1-Naphtholbenzein, Bis(4-hydroxy-1-naphthyl)phenylmethanol, 4-Hydroxy-α-(4-hydroxynaphthyl)-α-phenylnaphthalene-1-methanol, α-Naphtholbenzeine
M-Clarity™ quality level = MQ100
70480-10G 70480-50G
70480-10GEA 4470 CZK
70480-10G 70480-50G
1-Naftolbenzein, Supelco®
1-Naftolbenzein
Vzorec: C₂₇H₁₈O₂
MW: 374.44
Bod tání: 243…245 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078492
CAS číslo: 145-50-6
EINECS: 205-656-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=128c0747816e42f12bc2658d162b382239f30271&vid=39939353e0a41ecf6c6d1103d099965c437d05f2&prid=web&clid=SAPDAM