Tisk…
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704024-1G 704024-250MG
SIAL704024-1GEA 11720 CZK
SIAL704024-1G SIAL704024-250MG
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL Number: MFCD09263323
CAS číslo: 3939-15-9