6-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
6-Fluoropicolinonitrile, 2-Cyano-6-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
704024-1G
704024-250MG
SIAL704024-1GEA
11720
CZK
SIAL704024-1G
SIAL704024-250MG
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₃FN₂ MW: 122,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD09263323 CAS číslo: 3939-15-9 |