Tisk…
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
703982-1G 703982-5G
SIAL703982-1GEA 2090 CZK
SIAL703982-1G SIAL703982-5G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL Number: MFCD08741371
CAS číslo: 327056-62-2