5-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-5-fluoropyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
703982-1G
703982-5G
SIAL703982-1GEA
2090
CZK
SIAL703982-1G
SIAL703982-5G
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
5-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₃FN₂ MW: 122,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD08741371 CAS číslo: 327056-62-2 |