Tisk…
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Pd(PPh3)4
M-Clarity™ quality level = MQ200
697265-2G 697265-500MG
SIAL697265-2GEA 6200 CZK
SIAL697265-2G SIAL697265-500MG
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), Sigma-Aldrich®
Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₇₂H₆₀P₄Pd
MW: 1155.58
Bod tání: 103…107 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00010012
CAS číslo: 14221-01-3
EINECS: 238-086-9