2-Bromo-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
697206-25G
697206-5G
SIAL697206-25GEA
2660
CZK
SIAL697206-25G
SIAL697206-5G
2-Bromo-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-p-toluonitrile
Vzorec:
C₈H₆BrN MW: 196,05 g/mol |
MDL Number:
MFCD00158968 CAS číslo: 42872-73-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |