Tisk…
2-Aminonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyanopyridine
M-Clarity™ quality level = MQ100
697133-1G 697133-5G
SIAL697133-1GEA 1630 CZK
SIAL697133-1G SIAL697133-5G
2-Aminonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
2-Aminonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod varu: 268 °C (1013 hPa)
Bod tání: 134 °C
MDL Number: MFCD00128867
CAS číslo: 24517-64-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III