Tisk…
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
697109-1G 697109-5G
SIAL697109-1GEA 1720 CZK
SIAL697109-1G SIAL697109-5G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec: C₆H₃FN₂
MW: 122,1 g/mol
MDL Number: MFCD06797501
CAS číslo: 97509-75-6