3-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-Fluoro-2-pyridinecarbonitrile, 2-Cyano-3-fluoropyridine, 3-Fluoropicolinonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
697109-1G
697109-5G
SIAL697109-1GEA
1720
CZK
SIAL697109-1G
SIAL697109-5G
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Vzorec:
C₆H₃FN₂ MW: 122,1 g/mol |
MDL Number:
MFCD06797501 CAS číslo: 97509-75-6 |