N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
69479-25ML
69479-5ML
69479-10X1ML
69479-25MLEA
25650
CZK
69479-25ML
69479-5ML
69479-10X1ML
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid, Supelco®
N-methyl-N-(trimethylsilyl)trifluoracetamid
Vzorec:
C₆H₁₂F₃NOSi Bod varu: 130 °C (1013 hPa) Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00000411 CAS číslo: 24589-78-4 EINECS: 246-331-6 |