Tisk…
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
691186-1KG 691186-200KG 691186-25KG
SIAL691186-1KGEA 0 CZK
SIAL691186-1KG SIAL691186-200KG SIAL691186-25KG
Allyl cyanoacetate, Sigma-Aldrich®
Allyl cyanoacetate
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: –40 °C
Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 91 °C
MDL Number: MFCD00013817
CAS číslo: 13361-32-5
EINECS: 236-423-4