Tisk…
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Decyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
M-Clarity™ quality level = MQ100
690708-50G 690708-5G
SIAL690708-50GEA 13080 CZK
SIAL690708-50G SIAL690708-5G
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1-Decyl-3-methylimidazoliumtetrafluoroborate
Vzorec: C₁₄H₂₇BF₄N₂
MDL Number: MFCD09038853
CAS číslo: 244193-56-4