1-Decyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690597-50G
690597-5G
SIAL690597-50GEA
7720
CZK
SIAL690597-50G
SIAL690597-5G
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec:
C₁₄H₂₇ClN₂ |
MDL Number:
MFCD03427605 CAS číslo: 171058-18-7 |