Tisk…
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
690597-50G 690597-5G
SIAL690597-50GEA 7720 CZK
SIAL690597-50G SIAL690597-5G
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride, Sigma-Aldrich®
1-Decyl-3-methylimidazolium chloride
Vzorec: C₁₄H₂₇ClN₂
MDL Number: MFCD03427605
CAS číslo: 171058-18-7