Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
M-Clarity™ quality level = MQ100
689963-200KG
689963-25KG
SIAL689963-200KGEA
0
CZK
SIAL689963-200KG
SIAL689963-25KG
Ethyl benzoylacetate, Sigma-Aldrich®
Ethyl benzoylacetate
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ MW: 192,21 g/mol Bod varu: 265 °C (1013 hPa) Bod tání: < 0 °C Hustota: 1,114 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 140 °C |
MDL Number:
MFCD00009196 CAS číslo: 94-02-0 EINECS: 202-295-3 Merck Index: 13,03803 |