3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2-(Trifluoromethyl)-3-pyridylamine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
686972-1G
686972-250MG
SIAL686972-1GEA
15270
CZK
SIAL686972-1G
SIAL686972-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162,11 g/mol |
MDL Number:
MFCD09753488 CAS číslo: 106877-32-1 |