Tisk…
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)-3-pyridylamine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-3-amine
M-Clarity™ quality level = MQ100
686972-1G 686972-250MG
SIAL686972-1GEA 15270 CZK
SIAL686972-1G SIAL686972-250MG
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
MDL Number: MFCD09753488
CAS číslo: 106877-32-1