Tisk…
6-Bromo-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
686409-25G 686409-5G
SIAL686409-25GEA 11930 CZK
SIAL686409-25G SIAL686409-5G
6-Bromo-m-toluidine, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186.05
MDL Number: MFCD01806278
CAS číslo: 53078-85-6