4-(1-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
685747-1G
685747-250MG
SIAL685747-1GEA
6450
CZK
SIAL685747-1G
SIAL685747-250MG
4-(1-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,17 g/mol |
MDL Number:
MFCD02245004 CAS číslo: 50392-78-4 |