Tisk…
4-(1-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Pyridin-4-ylethylamine, 1-(4-Pyridyl)ethylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
685747-1G 685747-250MG
SIAL685747-1GEA 6450 CZK
SIAL685747-1G SIAL685747-250MG
4-(1-Aminoethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-(1-Aminoethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂
MW: 122,17 g/mol
MDL Number: MFCD02245004
CAS číslo: 50392-78-4