Tisk…
4-Ethylpyrocatechol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
683957-1G 683957-5G
SIAL683957-1GEA 3310 CZK
SIAL683957-1G SIAL683957-5G
4-Ethylpyrocatechol, Sigma-Aldrich®
4-Ethylpyrocatechol
Vzorec: C₈H₁₀O₂
MDL Number: MFCD00015847
CAS číslo: 1124-39-6
EINECS: 214-397-5