Tisk…
3-Chlorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3'-Chloro-2-cyanoacetophenone, (3-Chlorobenzoyl)acetonitrile, 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
681857-1G 681857-5G
SIAL681857-1GEA 1250 CZK
SIAL681857-1G SIAL681857-5G
3-Chlorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Chlorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
MDL Number: MFCD00067891
CAS číslo: 21667-62-9