4-Fluorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
681822-1G
681822-5G
SIAL681822-1GEA
1980
CZK
SIAL681822-1G
SIAL681822-5G
4-Fluorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Vzorec:
C₉H₆FNO MW: 163,15 g/mol |
MDL Number:
MFCD00662062 CAS číslo: 4640-67-9 |