Tisk…
4-Fluorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(4-Fluorophenyl)-3-oxopropanenitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
681822-1G 681822-5G
SIAL681822-1GEA 1980 CZK
SIAL681822-1G SIAL681822-5G
4-Fluorobenzoylacetonitrile, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoylacetonitrile
Vzorec: C₉H₆FNO
MW: 163,15 g/mol
MDL Number: MFCD00662062
CAS číslo: 4640-67-9