4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
M-Clarity™ quality level = MQ100
679070-25G
679070-5G
SIAL679070-25GEA
6330
CZK
SIAL679070-25G
SIAL679070-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Vzorec:
C₄H₃Cl₂N₃ MW: 163,99 g/mol |
MDL Number:
MFCD00038015 CAS číslo: 10132-07-7 EINECS: 233-369-3 |