Tisk…
2,4-Dibromothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,4-dibromo-1,3-thiazole
M-Clarity™ quality level = MQ100
677914-1G 677914-5G
SIAL677914-1GEA 1760 CZK
SIAL677914-1G SIAL677914-5G
2,4-Dibromothiazole, Sigma-Aldrich®
2,4-Dibromothiazole
Vzorec: C₃HBr₂NS
MW: 242,92 g/mol
MDL Number: MFCD01318994
CAS číslo: 4175-77-3