Tisk…
5-Methyl-1-hexyne-3-ol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 5-Methyl-1-hexyn-3-ol, 5-Methylhex-1-yn-3-ol, 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexyne
M-Clarity™ quality level = MQ100
666971-1G 666971-5G
SIAL666971-1GEA 1130 CZK
SIAL666971-1G SIAL666971-5G
5-Methyl-1-hexyne-3-ol, Sigma-Aldrich®
5-Methyl-1-hexyne-3-ol
Vzorec: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Bod varu: 150…156 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8618 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041606
CAS číslo: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III