Tisk…
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
665649-1G 665649-250MG
SIAL665649-1GEA 0 CZK
SIAL665649-1G SIAL665649-250MG
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
MDL Number: MFCD00236675
CAS číslo: 455-00-5