Tisk…
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
665630-1G 665630-250MG
SIAL665630-1GEA 12870 CZK
SIAL665630-1G SIAL665630-250MG
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
3,5-Bis(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₇H₃F₆N
MW: 215,1 g/mol
Bod varu: 117…118 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00128904
CAS číslo: 20857-47-0
UN: 2810
ADR: 6.1,II