Tisk…
3-Fluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
664030-25G 664030-5G
SIAL664030-25GEA 10570 CZK
SIAL664030-25G SIAL664030-5G
3-Fluoro-p-toluonitrile, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
MDL Number: MFCD00153174
CAS číslo: 170572-49-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III