Tisk…
2-Hexynoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
662895-25G 662895-5G
SIAL662895-25GEA 0 CZK
SIAL662895-25G SIAL662895-5G
2-Hexynoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Hexynoic acid
Vzorec: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Bod varu: 110…112 °C (10 mmHg)
Bod tání: 23…26 °C
MDL Number: MFCD00014371
CAS číslo: 764-33-0
UN: 3261
ADR: 8,III