Tisk…
3-Methyl-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
662887-10G 662887-1G
SIAL662887-10GEA 11400 CZK
SIAL662887-10G SIAL662887-1G
3-Methyl-1-hexyne, Sigma-Aldrich®
3-Methyl-1-hexyne
Vzorec: C₇H₁₂
MW: 96,17 g/mol
Bod varu: 85 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,719 g/cm³ (20 °C)
CAS číslo: 40276-93-5