Tisk…
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661120-1G 661120-5G
SIAL661120-1GEA 1970 CZK
SIAL661120-1G SIAL661120-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₃BrF₃N
MDL Number: MFCD00153086
CAS číslo: 50488-42-1