Tisk…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
661090-100MG 661090-500MG
SIAL661090-100MGEA 748 CZK
SIAL661090-100MG SIAL661090-500MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
MDL Number: MFCD02183554
CAS číslo: 387824-61-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III