Tisk…
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
660574-100MG 660574-500MG
SIAL660574-100MGEA 0 CZK
SIAL660574-100MG SIAL660574-500MG
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
Bod varu: 200 °C (1013 hPa)
Bod tání: 78…80 °C
MDL Number: MFCD03093868
CAS číslo: 34486-24-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III