Tisk…
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-(2,4-Dichlorophenyl)propanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
656186-1G 656186-5G
SIAL656186-1GEA 0 CZK
SIAL656186-1G SIAL656186-5G
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid, Sigma-Aldrich®
3-(2,4-Dichlorophenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₈Cl₂O₂
MW: 219,07 g/mol
MDL Number: MFCD00275605
CAS číslo: 55144-92-8