Tisk…
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Bromo-4,5-diamino-α,α,α-trifluorotoluene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-1,2-phenylenediamine, 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
656003-1G 656003-5G
SIAL656003-1GEA 4180 CZK
SIAL656003-1G SIAL656003-5G
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-4,5-diaminobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂
MW: 255,04 g/mol
MDL Number: MFCD00042484
CAS číslo: 113170-72-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III