Tisk…
1-(2,6-Difluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: N-(2,6-Difluorophenyl)thiourea, 2,6-Difluorophenylthiourea, 1-(2,6-Difluorophenyl)thiourea
M-Clarity™ quality level = MQ100
654876-1G 654876-5G
SIAL654876-1GEA 1650 CZK
SIAL654876-1G SIAL654876-5G
1-(2,6-Difluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1-(2,6-Difluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
MDL Number: MFCD05022144
CAS číslo: 59772-31-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III