Tisk…
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: N-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 1-(2,3-Difluorophenyl)thiourea, 2,3-Difluorophenylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ100
654833-1G 654833-5G
SIAL654833-1GEA 2890 CZK
SIAL654833-1G SIAL654833-5G
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1-(2,3-Difluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₃F₂)NC(S)NH₂
MW: 188,2 g/mol
MDL Number: MFCD07368705
CAS číslo: 572889-25-9