Tisk…
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: N-(3-Fluorophenyl)thiourea, 3-Fluorophenylthiourea
M-Clarity™ quality level = MQ100
654825-1G 654825-5G
SIAL654825-1GEA 1650 CZK
SIAL654825-1G SIAL654825-5G
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea, Sigma-Aldrich®
1-(3-Fluorophenyl)-2-thiourea
Vzorec: (C₆H₄F)NC(S)NH₂
MW: 170,21 g/mol
Bod varu: 276 °C (1013 hPa)
Bod tání: 116 °C
MDL Number: MFCD00041167
CAS číslo: 458-05-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III