Tisk…
4-Iodo-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
654108-10G 654108-1G
SIAL654108-10GEA 0 CZK
SIAL654108-10G SIAL654108-1G
4-Iodo-2-nitroaniline, Sigma-Aldrich®
4-Iodo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264,02 g/mol
MDL Number: MFCD06808526
CAS číslo: 20691-72-9