Tisk…
Ethyldimethylamin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: DMEA
M-Clarity™ quality level = MQ100
652571-2L 652571-500ML
SIAL652571-2LEA 15170 CZK
SIAL652571-2L SIAL652571-500ML
Ethyldimethylamin, Sigma-Aldrich®
Ethyldimethylamin
Vzorec: C₄H₁₁N
MW: 73,14 g/mol
Bod varu: 36 °C (1013 hPa)
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,675 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –45 °C
MDL Number: MFCD00009039
CAS číslo: 598-56-1
EINECS: 209-940-8