Tisk…
3-Fenyl-1-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: MEFPIP
M-Clarity™ quality level = MQ100
648434-1G 648434-5G
SIAL648434-1GEA 2590 CZK
SIAL648434-1G SIAL648434-5G
3-Fenyl-1-methylpiperazin, Sigma-Aldrich®
3-Fenyl-1-methylpiperazin
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂
MDL Number: MFCD03411603
CAS číslo: 5271-27-2
EINECS: 431-180-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III