Tisk…
5-Amino-3-phenylisoxazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
644978-1G 644978-5G
SIAL644978-1GEA 4060 CZK
SIAL644978-1G SIAL644978-5G
5-Amino-3-phenylisoxazole, Sigma-Aldrich®
5-Amino-3-phenylisoxazole
Vzorec: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
MDL Number: MFCD00464114
CAS číslo: 4369-55-5