Tisk…
2-(Trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
643572-1G 643572-5G
SIAL643572-1GEA 844 CZK
SIAL643572-1G SIAL643572-5G
2-(Trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-(Trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₄F₃N
MW: 147,1 g/mol
Bod varu: 138…139 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD02183562
CAS číslo: 368-48-9