Tisk…
5-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
642517-1G 642517-5G
SIAL642517-1GEA 2800 CZK
SIAL642517-1G SIAL642517-5G
5-Bromothiazole, Sigma-Aldrich®
5-Bromothiazole
Vzorec: C₃H₂BrNS
MW: 164,03 g/mol
MDL Number: MFCD07787394
CAS číslo: 3034-55-7