4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
641375-25G
641375-5G
SIAL641375-25GEA
13910
CZK
SIAL641375-25G
SIAL641375-5G
4-Fluorophthalic anhydride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophthalic anhydride
Vzorec:
C₈H₃FO₃ Bod varu: 260 °C (1013 hPa) Bod tání: 79…80 °C Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00191363 CAS číslo: 319-03-9 |