Tisk…
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Butyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium bromide
64133-25G 64133-5G
SIAL64133-25GEA 12240 CZK
SIAL64133-25G SIAL64133-5G
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide, Sigma-Aldrich®
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
Vzorec: C₈H₁₅BrN₂
MW: 219,12 g/mol
MDL Number: MFCD03427611
CAS číslo: 85100-77-2