Tisk…
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 3-Amino-6-(trifluoromethyl)pyridine, 2-(Trifluoromethyl)pyridin-5-amine, 2-(Trifluoromethyl)-5-pyridylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
640107-1G 640107-5G
SIAL640107-1GEA 5570 CZK
SIAL640107-1G SIAL640107-5G
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
5-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅F₃N₂
MW: 162,11 g/mol
MDL Number: MFCD01862656
CAS číslo: 106877-33-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III