Tisk…
6-Aminonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 6-Amino-3-pyridinecarbonitrile, 6-aminopyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-5-cyanopyridine, 2-Aminopyridine-5-carbonitrile
M-Clarity™ quality level = MQ100
637475-25G 637475-5G
SIAL637475-25GEA 3210 CZK
SIAL637475-25G SIAL637475-5G
6-Aminonicotinonitrile, Sigma-Aldrich®
6-Aminonicotinonitrile
Vzorec: C₆H₅N₃
MW: 119,13 g/mol
Bod varu: 240…250 °C (15 mmHg)
Bod tání: 164 °C
MDL Number: MFCD00128902
CAS číslo: 4214-73-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III