Tisk…
Isoxazole-5-carbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
636231-1G 636231-5G
SIAL636231-1GEA 3140 CZK
SIAL636231-1G SIAL636231-5G
Isoxazole-5-carbonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Isoxazole-5-carbonyl chloride
Vzorec: C₄H₂ClNO₂
MW: 131,52 g/mol
Bod varu: 74…76 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00067868
CAS číslo: 62348-13-4
UN: 3265
ADR: 8,II