5-Chloro-2-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
5-Chlorothiophene-2-carboxylic acid, 5-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
633003-25G
633003-5G
SIAL633003-25GEA
4650
CZK
SIAL633003-25G
SIAL633003-5G
5-Chloro-2-thenoic acid, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-thenoic acid
Vzorec:
C₅H₃ClO₂S |
MDL Number:
MFCD00041426 CAS číslo: 24065-33-6 |