Tisk…
3-Fluoro-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
630969-1G 630969-5G
SIAL630969-1GEA 0 CZK
SIAL630969-1G SIAL630969-5G
3-Fluoro-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
3-Fluoro-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
MDL Number: MFCD02683095
CAS číslo: 1978-37-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III