Tisk…
2-Bromo-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
630918-1G 630918-5G
SIAL630918-1GEA 2750 CZK
SIAL630918-1G SIAL630918-5G
2-Bromo-N-methylaniline, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-N-methylaniline
Vzorec: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
MDL Number: MFCD06798064
CAS číslo: 6832-87-7